(±)-2-Méthylpipérazine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylpiperazine
M1179-25G M1179-500G
TCIAM1179-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM1179-25G TCIAM1179-500G
(±)-2-Méthylpipérazine ≥99.0% (par GC)
(±)-2-Méthylpipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005954
Numéro CAS: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
ONU: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b968a4bf8e57e259e3d739f5bdc242dc971978b8&vid=b968a4bf8e57e259e3d739f5bdc242dc971978b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité