1-Éthylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E0355-25ML E0355-500ML E0355-100ML
TCIAE0355-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0355-25ML TCIAE0355-500ML TCIAE0355-100ML
1-Éthylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Éthylpipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,8989 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059912
Numéro CAS: 5308-25-8
EINECS: 226-166-6
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d074c4620eb0b26218b127fe18fc6d509c29908&vid=5d074c4620eb0b26218b127fe18fc6d509c29908&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité