9,10-Dihydrophénanthrène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0554-25GEA 285 EUR InStock
TCIAD0554-25G TCIAD0554-5G
9,10-Dihydrophénanthrène ≥96.0% (par GC)
9,10-Dihydrophénanthrène
Formule: C₁₄H₁₂
MW: 180,25 g/mol
Point d'ébullition: 314°C
Point de fusion: 34 °C
Numéro MDL: MFCD00001164
Numéro CAS: 776-35-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/93/28975193.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité