Fluorène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9H-Fluorene, Diphenylenmethane
F0017-25G F0017-500G
TCIAF0017-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0017-25G TCIAF0017-500G
Fluorène ≥95.0% (par GC)
Fluorène
Formule: C₁₃H₁₀
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…115 °C
Densité: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001111
Numéro CAS: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,04155
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b4f703103bca335f93129e73cb008ee6ffa78a&vid=e5b4f703103bca335f93129e73cb008ee6ffa78a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 114.0 to 116.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité