2,5-Diméthylfuranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0725-25ML D0725-100ML
TCIAD0725-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAD0725-25ML TCIAD0725-100ML
2,5-Diméthylfuranne ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthylfuranne
Formule: C₆H₈O
Point d'ébullition: 92 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0,903 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003250
Numéro CAS: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7595e233fde7a4cd5fe87e2700c5828f7318d0&vid=fb7595e233fde7a4cd5fe87e2700c5828f7318d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité