Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diphénylfuranne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD3176-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD3176-1G
2,5-Diphénylfuranne ≥98.0% (par GC)
2,5-Diphénylfuranne


Formule: C₁₆H₁₂O
MW: 220,27 g/mol
Point d'ébullition: 345°C
Point de fusion: 90°C
Numéro CAS: 955-83-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/75/28980175.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité