1,3-Diphénylguanidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Diphenylguanidine, sym-Diphenylguanidine
D0892-25G D0892-500G
TCIAD0892-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0892-25G TCIAD0892-500G
1,3-Diphénylguanidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Diphénylguanidine
Formule: C₁₃H₁₃N₃
MW: 211,27 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…147 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001758
Numéro CAS: 102-06-7
EINECS: 203-002-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03324
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8adc7b94b0eea1015d1ceae98fd07e95d2ab42d7&vid=8adc7b94b0eea1015d1ceae98fd07e95d2ab42d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité