Phénylsilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1291-25ML P1291-5ML
TCIAP1291-25MLEA 432 EUR InStock
TCIAP1291-25ML TCIAP1291-5ML
Phénylsilane ≥96.0% (par GC)
Phénylsilane
Formule: C₆H₈Si
Point d'ébullition: 120°C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013478
Numéro CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c79fe2695d6b11bfcfe84e67ba1ef5bc0cfc98d&vid=0c79fe2695d6b11bfcfe84e67ba1ef5bc0cfc98d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8790 to 0.8840
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité