Diphénylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2406-25G D2406-5G
TCIAD2406-25GEA 183 EUR InStock
TCIAD2406-25G TCIAD2406-5G
Diphénylsilane ≥97.0% (par GC)
Diphénylsilane
Formule: C₁₂H₁₂Si
Point d'ébullition: 127°C
Densité: 0,9962 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003002
Numéro CAS: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1204ae0fc5fd1739c10204a69fd067d024c3ee&vid=ea1204ae0fc5fd1739c10204a69fd067d024c3ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité