Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphénylsilane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0661-25G T0661-5G
TCIAT0661-25GEA 112 EUR InStock
TCIAT0661-25G TCIAT0661-5G
Triphénylsilane ≥96.0% (par GC)
Triphénylsilane


Formule: C₁₈H₁₆Si
MW: 260,41 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: 43…45 °C
Densité: 1,152 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003003
Numéro CAS: 789-25-3
EINECS: 212-333-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bf03832a4979324f051f7ca6ebd0cb0d98eab40&vid=8bf03832a4979324f051f7ca6ebd0cb0d98eab40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité