1,1,2,2-Tétraphényldisilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TPDS
T1896-1G T1896-5G
TCIAT1896-1GEA 654 EUR InStock
TCIAT1896-1G TCIAT1896-5G
1,1,2,2-Tétraphényldisilane ≥97.0% (par GC)
1,1,2,2-Tétraphényldisilane
Formule: C₂₄H₂₂Si₂
MW: 366,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093170
Numéro CAS: 16343-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd8773ca824b1077cf73f23dbf115caa833fde60&vid=fd8773ca824b1077cf73f23dbf115caa833fde60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité