Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaphényldisilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1,2,2,2-Hexaphenyldisilane

H0119-1G H0119-5G
TCIAH0119-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAH0119-1G TCIAH0119-5G
Hexaphényldisilane ≥97.0% (par GC)
Hexaphényldisilane


Formule: C₃₆H₃₀Si₂
MW: 518,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039558
Numéro CAS: 1450-23-3
EINECS: 215-913-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc189e8a4a788ffb24b95256eaad021b9e031e2&vid=efc189e8a4a788ffb24b95256eaad021b9e031e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité