Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Antimoine triphényle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Triphénylstibine

TCIAT0476-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT0476-25G
Antimoine triphényle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Antimoine triphényle


Formule: C₁₈H₁₅Sb
MW: 353,08 g/mol
Point d'ébullition: 377°C
Point de fusion: 52…54 °C
Numéro MDL: MFCD00003000
Numéro CAS: 603-36-1
ONU: 3467
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/30/28994730.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Dioxane very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité