Disulfure de diallyle ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD0071-25GEA 200 EUR InStock
TCIAD0071-25G
Disulfure de diallyle ≥80.0% (par GC)
Disulfure de diallyle
Formule: C₆H₁₀S₂
MW: 146,28 g/mol
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00008656
Numéro CAS: 2179-57-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/14/28974414.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité