Imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1H-Imidazole
TCIAI0001-100GEA 31.9 EUR InStock
TCIAI0001-100G TCIAI0001-500G TCIAI0001-25G
Imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: 89…90 °C
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04912
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/90/28971790.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Water max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité