1-Éthylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Ethyl-1H-imidazole, 1-Ethyl-1H-imidazole, N-Ethylimidazole
E0132-25G E0132-250G
TCIAE0132-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAE0132-25G TCIAE0132-250G
1-Éthylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Éthylimidazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Densité: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055389
Numéro CAS: 7098-07-9
EINECS: 230-403-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d41773bfc2d44fbda797dd1870b486534327ce&vid=b2d41773bfc2d44fbda797dd1870b486534327ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité