1-Méthylindole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0561-25G M0561-5G
TCIAM0561-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAM0561-25G TCIAM0561-5G
1-Méthylindole ≥96.0% (par GC)
1-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 246°C
Point de fusion: 94…95 °C
Densité: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005800
Numéro CAS: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d218de32e35b25dc1b2826454a6cf3b78a05d4&vid=f2d218de32e35b25dc1b2826454a6cf3b78a05d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité