1,2-Diméthylindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-indole, N,2-Dimethylindole
D1391-25G D1391-5G
TCIAD1391-25GEA 163 EUR InStock
TCIAD1391-25G TCIAD1391-5G
1,2-Diméthylindole ≥98.0% (par GC)
1,2-Diméthylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD00005802
Numéro CAS: 875-79-6
EINECS: 212-877-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c7ff5f89df464786a41f39b4045cf47abcf410b&vid=1c7ff5f89df464786a41f39b4045cf47abcf410b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité