1-Méthylisoquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0298-1G M0298-100MG
TCIAM0298-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAM0298-1G TCIAM0298-100MG
1-Méthylisoquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Méthylisoquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00006902
Numéro CAS: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=689b51d8c99b9c8f321e95b65fc37bc2ce76092f&vid=689b51d8c99b9c8f321e95b65fc37bc2ce76092f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité