Phénanthrène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0079-25G P0079-500G
TCIAP0079-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP0079-25G TCIAP0079-500G
Phénanthrène ≥97.0% (par GC)
Phénanthrène
Formule: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 340°C
Point de fusion: 97…99 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001168
Numéro CAS: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ccd4a98a1605ed136fdf8d3f7034682d763b43b&vid=2ccd4a98a1605ed136fdf8d3f7034682d763b43b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité