Phénazine ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P0082-1G P0082-25G P0082-5G
TCIAP0082-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0082-1G TCIAP0082-25G TCIAP0082-5G
Phénazine ≥99.0% (par HPLC)
Phénazine
Formule: C₁₂H₈N₂
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…174 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00005023
Numéro CAS: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 14,07217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852f8943bb0b038307a4a165d6bbadbc16cf45a7&vid=852f8943bb0b038307a4a165d6bbadbc16cf45a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité