Pyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0544-25G P0544-500G
TCIAP0544-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAP0544-25G TCIAP0544-500G
Pyrazine ≥98.0% (par GC)
Pyrazine
Formule: C₄H₄N₂
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Densité: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Numéro MDL: MFCD00006122
Numéro CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,07957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=219f25a6ec9111049d36182506762b5906b55961&vid=219f25a6ec9111049d36182506762b5906b55961&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité