Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Éthylpyrazine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylpyrazine

E0334-5G E0334-25G
TCIAE0334-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0334-5G TCIAE0334-25G
2-Éthylpyrazine ≥99.0% (par GC)
2-Éthylpyrazine


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006149
Numéro CAS: 13925-00-3
EINECS: 237-691-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a06aea50a57d03c23c4f6c951f3b733313243e3&vid=1a06aea50a57d03c23c4f6c951f3b733313243e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité