2,3,5-Triméthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0942-25G T0942-5G
TCIAT0942-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAT0942-25G TCIAT0942-5G
2,3,5-Triméthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3,5-Triméthylpyrazine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Densité: 0,9958 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00006145
Numéro CAS: 14667-55-1
EINECS: 238-712-0
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fd2f50eb5b06481b3fdc3cfed0e6ea2daa58e54&vid=1fd2f50eb5b06481b3fdc3cfed0e6ea2daa58e54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité