2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0972-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAT0972-25G
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006146
Numéro CAS: 1124-11-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/57/28995057.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité