Pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrazole, 1H-Pyrazole
P0546-25G P0546-250G
TCIAP0546-25GEA 22 EUR InStock
TCIAP0546-25G TCIAP0546-250G
Pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pyrazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…68 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005234
Numéro CAS: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 14,07960
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5518f87aca4642fbb409973cab7e2bd2cafbffc&vid=d5518f87aca4642fbb409973cab7e2bd2cafbffc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité