3,5-Diméthylpyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
D1647-25G D1647-500G D1647-100G
TCIAD1647-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD1647-25G TCIAD1647-500G TCIAD1647-100G
3,5-Diméthylpyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Diméthylpyrazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Densité: 0,8839 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00005243
Numéro CAS: 67-51-6
EINECS: 200-657-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb149664cbd74a0c14af1dbc4e2d6b00ac0cecb&vid=afb149664cbd74a0c14af1dbc4e2d6b00ac0cecb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité