1,3,5-Triméthylpyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole
T2724-25G T2724-5G
TCIAT2724-25GEA 169 EUR InStock
TCIAT2724-25G TCIAT2724-5G
1,3,5-Triméthylpyrazole ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Triméthylpyrazole
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 30…35 °C
Densité: 0,9269 g/cm³ (40 °C)
Numéro MDL: MFCD00015536
Numéro CAS: 1072-91-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e336510b711927a61fa5acf81fdc18130d84de0b&vid=e336510b711927a61fa5acf81fdc18130d84de0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité