1-Phénylpyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-1H-pyrazole, 1-Phenylpyrazole
P1868-25G P1868-5G
TCIAP1868-25GEA 132 EUR InStock
TCIAP1868-25G TCIAP1868-5G
1-Phénylpyrazole ≥98.0% (par GC)
1-Phénylpyrazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: 11°C
Densité: 1,091 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003112
Numéro CAS: 1126-00-7
EINECS: 214-415-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c91308f2849e1a5fb2fca61dacf41b09374d6187&vid=c91308f2849e1a5fb2fca61dacf41b09374d6187&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité