Pyridazine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0616-25G P0616-5G
TCIAP0616-25GEA 114 EUR InStock
TCIAP0616-25G TCIAP0616-5G
Pyridazine ≥99.0% (par GC)
Pyridazine
Formule: C₄H₄N₂
Point d'ébullition: 208°C
Point de fusion: -8°C
Densité: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00006463
Numéro CAS: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 14,07969
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32cd5774ff53cb491f032d25b373ac4ef38b4929&vid=32cd5774ff53cb491f032d25b373ac4ef38b4929&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité