3-Méthylpyridazine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0872-25ML M0872-5ML
TCIAM0872-25MLEA 728 EUR InStock
TCIAM0872-25ML TCIAM0872-5ML
3-Méthylpyridazine ≥97.0% (par GC)
3-Méthylpyridazine
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Densité: 1,0491 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00006469
Numéro CAS: 1632-76-4
EINECS: 216-640-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&vid=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité