4-Méthylpyrimidine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0356-25G M0356-5G
TCIAM0356-25GEA 149 EUR InStock
TCIAM0356-25G TCIAM0356-5G
4-Méthylpyrimidine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
4-Méthylpyrimidine
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: 32 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006115
Numéro CAS: 3438-46-8
EINECS: 222-344-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&vid=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité