Hexaméthylènetétramine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0093-25G H0093-500G
TCIAH0093-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAH0093-25G TCIAH0093-500G
Hexaméthylènetétramine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Hexaméthylènetétramine
Formule: C₆H₁₂N₄
Point de fusion: 280 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006895
Numéro CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
ONU: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,05966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc7c6d7843d45b3d7c0b52ea49178c3b3a34276b&vid=cc7c6d7843d45b3d7c0b52ea49178c3b3a34276b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité