11-Bromo-1-undecène ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3576-5G B3576-25G
TCIAB3576-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB3576-5G TCIAB3576-25G
11-Bromo-1-undecène ≥94.0% (par GC)
11-Bromo-1-undecène
Formule: C₁₁H₂₁Br
MW: 233,19 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040825
Numéro CAS: 7766-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f64b36e21a91e59c68439e5bcfda69f7e761bc9&vid=6f64b36e21a91e59c68439e5bcfda69f7e761bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité