3-Bromo-2-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-picoline
B2962-1G B2962-5G
TCIAB2962-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB2962-1G TCIAB2962-5G
3-Bromo-2-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00191224
Numéro CAS: 38749-79-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0586a4fc21fefd7f23f2e469bf757c15dbecd38&vid=e0586a4fc21fefd7f23f2e469bf757c15dbecd38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité