5-Bromo-2-furaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 5-Bromofurfural
TCIAB1954-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB1954-5G TCIAB1954-25G
5-Bromo-2-furaldéhyde ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-furaldéhyde
Formule: C₅H₃BrO₂
MW: 174,98 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00159501
Numéro CAS: 1899-24-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/22/28933722.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité