1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobromobenzene, 4-Bromo-3-chlorofluorobenzene
B3349-25G B3349-5G
TCIAB3349-25GEA 149 EUR InStock
TCIAB3349-25G TCIAB3349-5G
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142587
Numéro CAS: 110407-59-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d45af4e735666560211f0e735a8d6c1f8de6356&vid=6d45af4e735666560211f0e735a8d6c1f8de6356&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité