2'-Bromoacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: o-Bromoacetophenone
B0538-25G B0538-5G
TCIAB0538-25GEA 112 EUR InStock
TCIAB0538-25G TCIAB0538-5G
2'-Bromoacétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000067
Numéro CAS: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3c55d7b46629598acd5f108a1b1336941a8c82e&vid=e3c55d7b46629598acd5f108a1b1336941a8c82e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité