Chlorure de 3-bromobenzoyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
B0557-25G B0557-5G
TCIAB0557-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAB0557-25G TCIAB0557-5G
Chlorure de 3-bromobenzoyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 3-bromobenzoyle
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Densité: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000669
Numéro CAS: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61ecd6c5ebc6ab7f50ea351d29c6941221496a9c&vid=61ecd6c5ebc6ab7f50ea351d29c6941221496a9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité