Chlorure de 5-bromovaléryle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Bromopentanoyl chloride, 5-Bromovalerylchloride
B2059-25G B2059-250G B2059-5G
TCIAB2059-25GEA 121 EUR InStock
TCIAB2059-25G TCIAB2059-250G TCIAB2059-5G
Chlorure de 5-bromovaléryle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 5-bromovaléryle
Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCl
MW: 199,47 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00013660
Numéro CAS: 4509-90-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6115efa5a9999afcf19fdc332e420bbe12801eb&vid=d6115efa5a9999afcf19fdc332e420bbe12801eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité