trans-3-Bromocinnamic acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-3-(3-Bromophenyl)acrylic acid
B1961-25G B1961-5G
TCIAB1961-25GEA 161 EUR InStock
TCIAB1961-25G TCIAB1961-5G
trans-3-Bromocinnamic acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
trans-3-Bromocinnamic acid
Formule: C₉H₇BrO₂
MW: 227,06 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…182 °C
Numéro MDL: MFCD00004382
Numéro CAS: 14473-91-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11155bbe0f22aceb1a327013e0bec9f1a6920236&vid=11155bbe0f22aceb1a327013e0bec9f1a6920236&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
Solubility in Pyridine almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité