2-Bromo-3-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3666-1G B3666-5G
TCIAB3666-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB3666-1G TCIAB3666-5G
2-Bromo-3-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Point d'ébullition: 62°C
Numéro MDL: MFCD04114128
Numéro CAS: 40273-45-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1895a5bd672e7a7e9a4aa17b0828ab468bf07d54&vid=1895a5bd672e7a7e9a4aa17b0828ab468bf07d54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité