4-Bromo-2,3-difluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3913-1G D3913-5G
TCIAD3913-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3913-1G TCIAD3913-5G
4-Bromo-2,3-difluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2,3-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD08061907
Numéro CAS: 144292-32-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d52b5d5820e7e7499aca396f32b62f04d63c991&vid=0d52b5d5820e7e7499aca396f32b62f04d63c991&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité