2-Bromo-5-iodopyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3765-25GEA 164 EUR InStock
TCIAB3765-25G TCIAB3765-5G
2-Bromo-5-iodopyridine ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095201
Numéro CAS: 73290-22-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/02/28935102.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité