α-Bromo-m-iodotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
I0603-25G I0603-5G
TCIAI0603-25GEA 244 EUR InStock
TCIAI0603-25G TCIAI0603-5G
α-Bromo-m-iodotoluène ≥97.0% (par GC)
α-Bromo-m-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019016
Numéro CAS: 49617-83-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=951a4367f02e5085e4f771d4e46f55439fe0da42&vid=951a4367f02e5085e4f771d4e46f55439fe0da42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité