2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-nitropyridin-2-amine, 5-Bromo-3-nitro-2-pyridylamine
A1556-25G A1556-5G
TCIAA1556-25GEA 120 EUR InStock
TCIAA1556-25G TCIAA1556-5G
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine ≥97.0% (par GC)
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,01 g/mol
Point de fusion: 215…216 °C
Numéro MDL: MFCD00047441
Numéro CAS: 6945-68-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76332cc30e8182328521d614b6df9806d2b28bfc&vid=76332cc30e8182328521d614b6df9806d2b28bfc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité