10-Bromo-1-décanol ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1730-25G B1730-5G
TCIAB1730-25GEA 134 EUR InStock
TCIAB1730-25G TCIAB1730-5G
10-Bromo-1-décanol ≥85.0% (par GC)
10-Bromo-1-décanol
Formule: HO(CH₂)₉CH₂Br
Point d'ébullition: 169°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00041681
Numéro CAS: 53463-68-6
EINECS: 258-572-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bc3f508b0a2a6a23e613f7da8215023f77be34c&vid=2bc3f508b0a2a6a23e613f7da8215023f77be34c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité