2-Bromopyridine-5-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3657-1G B3657-5G
TCIAB3657-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB3657-1G TCIAB3657-5G
2-Bromopyridine-5-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromopyridine-5-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114184
Numéro CAS: 55717-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc62f20f923c374ef7f8d9ab7e9ee9d2dc84e1ca&vid=bc62f20f923c374ef7f8d9ab7e9ee9d2dc84e1ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité