3-Bromothioanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2346-25G B2346-5G
TCIAB2346-25GEA 241 EUR InStock
TCIAB2346-25G TCIAB2346-5G
3-Bromothioanisole ≥98.0% (par GC)
3-Bromothioanisole
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Numéro MDL: MFCD00041395
Numéro CAS: 33733-73-2
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité