(3-(2,3-Époxypropoxy)propyl)triméthoxysilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
G0210-25G G0210-500G G0210-100G
TCIAG0210-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0210-25G TCIAG0210-500G TCIAG0210-100G
(3-(2,3-Époxypropoxy)propyl)triméthoxysilane ≥97.0% (par GC)
(3-(2,3-Époxypropoxy)propyl)triméthoxysilane
Formule: C₉H₂₀O₅Si
MW: 236,34 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 137°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005144
Numéro CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&vid=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité